Learn More
2-Nitrobenzenesulfonamide, 96%, ACROS Organics™
Code produit 10656174 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
25 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10656174 25 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10656174 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211790250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzenesulfonamide
CAS 5455-59-4
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 189°C to 194°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H6N2O4S
Formule linéaire O2NC6H4SO2NH2
Numéro MDL MFCD00009807
Quantité 25 g
Beilstein 11, 68
Synonyme 2-nitrobenzene-1-sulfonamide, 2-nitrobenzenesulphonamide, 2-nitro-benzenesulfonamide, nitrobenzenesulfonamide, 2-nitrophenylsulfonamide, 2-sulphamoylnitrobenzene, acmc-209lhg, 2-nitrobenzene-sulfonamide, 2-nitro benzene sulphonamide, ksc490i0n
Clé InChI GNDKYAWHEKZHPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Nom IUPAC 2-nitrobenzene-1-sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 202.18
CID PubChem 138510
Poids de la formule 202.18
Pourcentage de pureté ≥95%
Forme physique Crystalline Powder