Learn More
2-bitrobenzènesulfonamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11487637 5 g 5g
11369569 10 g 10g
11497637 25 g 25g
11407647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11487637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15689.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 5455-59-4 | C6H6N2O4S | 202.18 g/mol
It is applied as a reagent for synthesis of medium-ring amines via N-alkylation, e.g. with ω-bromo alkanols under Mitsunobu conditions (DEAD/PPh3), and cyclization of the resulting ω-bromo alkylsulfonamides (Cs2CO3/Bu4NI). It is a carbonic anhydrase inhibitor. It is employed as a reactant involved in synthesis of cyclic nitrogen compounds via intramolecular hydroamination, pentacyclic lycopodium alkaloid huperzine-Q2, pyrrolidines, intermolecular C-H insertion reactions and reactant involved in intermolecular amination of allyl alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif pour la synthèse par N-alkylation d’amines à cycle moyen (p. ex. avec des ω-bromo alcanols en conditions de Mitsunobu (DEAD/PPh3)) et pour la cyclisation à l’aide de &#;969-bromo alkyl sulfonamides (Cs2CO3/Bu4NI) qui en résultent. Il s’agit d’un inhibiteur de l’anhydrase carbonique. Il est utilisé comme réactif dans la synthèse de composés cycliques d’azote via l’hydroamination intramoléculaire, l’alcaloïde pentacyclique huperzine-Q2 du genre lycopodium, les pyrrolidines, les réactions d’insertion C-H intermoléculaires et le réactif impliqué dans l’amination intermoléculaire des alcools allyliques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5455-59-4
Formule moléculaire C6H6N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 202.18
Numéro MDL MFCD00009807
Clé InChI GNDKYAWHEKZHPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrobenzene-1-sulfonamide, 2-nitrobenzenesulphonamide, 2-nitro-benzenesulfonamide, nitrobenzenesulfonamide, 2-nitrophenylsulfonamide, 2-sulphamoylnitrobenzene, acmc-209lhg, 2-nitrobenzene-sulfonamide, 2-nitro benzene sulphonamide, ksc490i0n
CID PubChem 138510
Nom IUPAC 2-nitrobenzene-1-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzenesulfonamide
Point de fusion 188°C to 194°C
Quantité 5 g
Beilstein 2214215
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 202.19
Pourcentage de pureté ≥98%