Learn More
Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11447084 25 g 25g
11457084 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447084 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21522.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1694-92-4 | C6H4ClNO4S | 221.611 g/mol
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride acts as a reagent to form 2-nitrobenzenesulfonyl derivatives of alcohols and amines. It is also involved in the selective cleavage with thiophenol without displacement of the nitro group. Further, it is used in the preparation of renin inhibitors. In addition to this, it finds application as an anticonvulsant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle agit comme réactif pour former des dérivés 2-nitrobenzènesulfonyle dʼalcools et dʼamines. Il est également impliqué dans le clivage sélectif avec du thiophénol sans déplacement du groupe nitro. De plus, il est utilisé dans la préparation des inhibiteurs de rénine. En outre, il trouve lʼapplication comme un anticonvulsant.
Solubilité
Soluble dans le toluène, le tétrahydrofurane, le chlorure de méthylène, lʼacétate dʼéthyle et le diméthylformamide. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1694-92-4
Formule moléculaire C6H4ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 221.611
Numéro MDL MFCD00007430
Clé InChI WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, o-nitrobenzenesulfonyl chloride, o-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzenesulphonyl chloride, 2-nitrobenzenesulfonylchloride, 2-nitro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, o-nitro, 2-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, nitro
CID PubChem 15540
Nom IUPAC Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 64°C to 69°C
Plage de pourcentage du dosage 0.97
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 521155
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in toluene,tetrahydrofuran,methylene chloride,ethyl acetate and dimethylformamide. Insoluble in water.
Poids de la formule 221.62
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride