Learn More
Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10571181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10571181 100 g Flacon en verre 100g
10561181 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10571181 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128431000
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1694-92-4 | C6H4ClNO4S | 221.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1694-92-4
Formule moléculaire C6H4ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 221.61
Numéro MDL MFCD00007430
Clé InChI WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, o-nitrobenzenesulfonyl chloride, o-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzenesulphonyl chloride, 2-nitrobenzenesulfonylchloride, 2-nitro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, o-nitro, 2-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, nitro
CID PubChem 15540
Nom IUPAC Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 63.0°C to 67.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire SO2ClC6H4NO2
Quantité 100 g
Beilstein 11, 67
Fieser 06,419
Poids de la formule 221.61
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.