Learn More
2-nitrobenzhydrazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479247 25 g 25g
11469247 5 g 5g
11489247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21330.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 606-26-8 | C7H7N3O3 | 181.151 g/mol
The reaction of 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone with p-nitrobenzhydrazide yeilds the disubstituted product bis-(p-nitrobenzhydrazino)-1,4-napthtquinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La réaction de la 2,3-dichloro-1,4-naphtoquinone avec le p-nitrobenzhydrazide donne le produit disubstitué bis-(p-nitrobenzhydrazino)-1,4-naphtoquinone.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (presque transparent).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 606-26-8
Formule moléculaire C7H7N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 181.151
Numéro MDL MFCD00007598
Clé InChI LYGGDXLOJMNFBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrobenzhydrazide, o-nitrobenzohydrazide, o-nitrobenzhydrazide, 2-nitro-benzoic acid hydrazide, 2-nitrobenzoic hydrazide, benzoic acid, 2-nitro-, hydrazide, benzoylhydrazine, o-nitro, 2-nitrobenzenecarbohydrazide, nitrobenzhydrazid, 2-nitrobenzoylhydrazine
CID PubChem 3781218
Nom IUPAC 2-nitrobenzohydrazide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzhydrazide
Point de fusion 119°C to 123°C
Quantité 25 g
Beilstein 394754
Informations sur la solubilité Soluble in methanol(almost transparency).
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 98%