Learn More
Acide 2-Nitrobenzoique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448573 2500 g 2500g
11428573 100 g 100g
11438573 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448573 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10393.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 552-16-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
It is employed as a synthetic reagent and can function as a growth supplement for Pseudomonas fluorescens strain KU-7. It also finds its use as a reagent for protection of amine groups and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif synthétique et peut fonctionner comme supplément de croissance pour la souche KU-7 de Pseudomonas fluorescens. Il trouve également son utilisation comme réactif pour la protection des groupes d’amines et pour la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-16-9
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00007137
Clé InChI SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acid
CID PubChem 11087
ChEBI CHEBI:25620
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzoic acid
Point de fusion 146°C to 149°C
Densité 1.58
Quantité 2500 g
Beilstein 1910632
Merck Index 14,6589
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 95%