Learn More
Acide 2-nitrobenzoïque, 95%
Code produit 10006003 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10006003 1 kg Flacon en verre 1kg
10607631 5 g Flacon en verre 5g
10453215 25 g Flacon en verre 25g
10617631 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10006003 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 278320010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 552-16-9 | C₇H₅NO₄| 167,12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-16-9
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00007137
Clé InChI SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acid
CID PubChem 11087
ChEBI CHEBI:25620
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzoic acid
Note relative au nom 85-90%
% min. CAS 85.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 141.0°C to 148.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4COOH
Quantité 1 kg
Beilstein 09, 370
Fieser 13,231
Merck Index 14, 6589
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6.8g/l. Other solubilities: 1g/3mL alcohol- 1g/2.5mL acetone,1g/220mL chloroform- 1g/2.5mL methanol,1g/4.5mL ether,slightly soluble in benzene,cs2,petroleum ether
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement