Learn More
Acide 2-nitrobenzoïque, 95%
Code produit 10617631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize':
1kg
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement missing translation for 'unitSize'
10617631 250 g Flacon en verre 250g
10607631 5 g Flacon en verre 5g
10453215 25 g Flacon en verre 25g
10006003 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10617631 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 278322500
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS : 552-16-9 | C₇H₅NO₄| 167,12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 552-16-9
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00007137
Clé InChI SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acid
CID PubChem 11087
ChEBI CHEBI:25620
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzoic acid
Note relative au nom 85-90%
% min. CAS 85.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 141.0°C to 148.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4COOH
Quantité 250 g
Beilstein 09, 370
Fieser 13,231
Merck Index 14, 6589
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6.8g/l. Other solubilities: 1g/3mL alcohol- 1g/2.5mL acetone,1g/220mL chloroform- 1g/2.5mL methanol,1g/4.5mL ether,slightly soluble in benzene,cs2,petroleum ether
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre fine
Show More Show Less
RUO– À des fins de recherche uniquement