Learn More
Acide 2-nitrobenzoïque, TRC
Code produit 30466210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466210 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466210 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49351525G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzoic acid
CAS 552-16-9
Formule moléculaire C7 H5 N O4
Quantité 25 g
Synonyme Benzoic acid','2-nitro- (9CI','ACI), 2-Nitrobenzoic acid (ACI), Benzoic acid','o-nitro- (8CI), NSC 9576, o-Carboxynitrobenzene, o-Nitrobenzoic acid
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccccc1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC Acide 2-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Poids de la formule 167.0219