Learn More
2-nitrobenzonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464353 100 g 100g
11444353 5 g 5g
11454353 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464353 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10941.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 612-24-8 | C7H4N2O2 | 148.12 g/mol
ET catalysis of Au25 in intramolecular cascade reaction of 2-nitrobenzonitrile, from which 2-amniobenzamide (a precursor of significant pharmaceuticals20,21) is produced with high yield. fluorodenitration of 2-nitrobenzonitrile with Rb18F in DMSO gave an 85% yield of the 18F-labelled benzonitrile after only 20 minutes at 150°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La catalyse d’Au25 à transfert d’électrons dans la réaction intramoléculaire en cascade de 2-nitrobenzonitrile, à partir de laquelle 2-amniobenzamide (précurseur de produits pharmaceutiques significatifs20,21) est produite avec un rendement élevé. La fluorodénitation de 2-nitrobenzonitrile avec du Rb18F dans le DMSO donne un rendement de 85 % de benzonitrile marqué 18F après seulement 20 minutes à 150°C.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612-24-8
Formule moléculaire C7H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.12
Numéro MDL MFCD00007044
Clé InChI SWBDKCMOLSUXRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-nitrobenzonitrile, o-cyanonitrobenzene, benzonitrile, o-nitro, benzonitrile, 2-nitro, 2-cyanonitrobenzene, nitrobenzonitrile, unii-drc6u29fci, ccris 2326, 1-nitro-2-cyanobenzene, 2-nitrobenzenecarbonitrile
CID PubChem 11922
Nom IUPAC 2-nitrobenzonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzonitrile
Point de fusion 107°C to 111°C
Point d’ébullition 165°C (16 mmHg)
Odeur Almond-like
Quantité 100 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 638987
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 148.12
Pourcentage de pureté ≥98%