Learn More
2-nitrobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11925611 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11925611 10 g Flacon en verre 10g
11945611 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11925611 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128470100
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 612-24-8 | Molecular Formula: C7H4N2O2 | Molecular Weight: 148.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612-24-8
Formule moléculaire C7H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.12
Numéro MDL MFCD00007044
Clé InChI SWBDKCMOLSUXRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-nitrobenzonitrile, o-cyanonitrobenzene, benzonitrile, o-nitro, benzonitrile, 2-nitro, 2-cyanonitrobenzene, nitrobenzonitrile, unii-drc6u29fci, ccris 2326, 1-nitro-2-cyanobenzene, 2-nitrobenzenecarbonitrile
CID PubChem 11922
Nom IUPAC 2-nitrobenzonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzonitrile
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 110.8°C to 111.8°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 165.0°C (16.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4CN
Quantité 10 g
Beilstein 09,374
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 148.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitrobenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.