Learn More
2-nitrobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15334978 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15334978 1 g 1g
15344978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15334978 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166520010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 384-22-5
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.11
Numéro MDL MFCD00007145
Clé InChI NDZJSUCUYPZXPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, o-nitrobenzotrifluoride, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, o-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-2-trifluoromethyl, unii-ovb3l8givj, ccris 2813, benzene, nitro trifluoromethyl, ovb3l8givj
CID PubChem 9795
Nom IUPAC 1-nitro-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzotrifluoride
Point de fusion 31.0°C to 32.0°C
Point d’ébullition 216.0°C to 217.0°C
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4CF3
Quantité 1 g
Beilstein 05,II,251
Poids de la formule 191.11
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement