Learn More
2-Nitrobenzotrifluorure, TRC
Code produit 30481349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481349 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30481349 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN495018500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzotrifluoride
CAS 384-22-5
Formule moléculaire C7 H4 F3 N O2
Quantité 500 mg
Synonyme Toluene','α,α,α-trifluoro-o-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Nitrobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-nitrotoluene, Benzene','1-nitro-2-(trifluoromethyl)-
Formule InChI InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1C(F)(F)F
Nom IUPAC 1-nitro-2-(trifluorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 191.107
Poids de la formule 191.0194