Learn More
Bromure de 2-nitrobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10408110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10408110 25 g Flacon en verre 25g
10153480 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10408110 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148310250
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3958-60-9 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3958-60-9
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.03
Numéro MDL MFCD00007184
Clé InChI HXBMIQJOSHZCFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-nitrobenzene, o-nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-2-nitrotoluene, 2-bromomethyl nitrobenzene, 1-bromomethyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-nitro, ccris 7966, 2-nitro benzyl bromide, 2-nitro-benzyl bromide
CID PubChem 77569
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2-nitrobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzyl bromide
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 44°C to 48°C
Couleur Jaune à marron
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4CH2Br
Quantité 25 g
Beilstein 05, I, 164
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 216.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitrobenzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.