Learn More
Bromure de 2-nitrobenzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Nitrobenzyl bromide is used in the preparation of S-2-nitrobenzyl-cysteine by reaction with L-cysteine. It is also used for the introduction of the 2-nitrobenzyl protecting group in organic synthesis. It plays an important role in the production of expectorant agent. Further, it is employed for caging unprotected cysteine-containing or thiophosphorylated peptides in aqueous solution. In addition to this, it is used in the preparation of (R)- and (S)-3-amino-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le bromure de 2-nitrobenzyle est utilisé dans la préparation de la S-2-nitrobenzyl-cystéine par réaction avec la L-cystéine. Il est également utilisé pour l’introduction du groupe de protection 2-nitrobenzyle en synthèse organique. Il joue un rôle important dans la production d’expectorant. De plus, il est utilisé pour l’encapsulation des peptides non protégés contenant de la cystéine, ou thiophosphorylés, en solution aqueuse. De plus, il est utilisé dans la préparation des (R)- et (S)-3-amino-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-ones.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les alcools, les bases, les amines et les oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Nitrobenzyl bromide |
| Point de fusion | 45°C to 48°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 638991 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 216.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |