Learn More
Bromure de 2-nitrobenzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464484 100 g 100g
11444484 5 g 5g
11454484 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464484 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13127.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3958-60-9 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
2-Nitrobenzyl bromide is used in the preparation of S-2-nitrobenzyl-cysteine by reaction with L-cysteine. It is also used for the introduction of the 2-nitrobenzyl protecting group in organic synthesis. It plays an important role in the production of expectorant agent. Further, it is employed for caging unprotected cysteine-containing or thiophosphorylated peptides in aqueous solution. In addition to this, it is used in the preparation of (R)- and (S)-3-amino-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 2-nitrobenzyle est utilisé dans la préparation de la S-2-nitrobenzyl-cystéine par réaction avec la L-cystéine. Il est également utilisé pour l’introduction du groupe de protection 2-nitrobenzyle en synthèse organique. Il joue un rôle important dans la production d’expectorant. De plus, il est utilisé pour l’encapsulation des peptides non protégés contenant de la cystéine, ou thiophosphorylés, en solution aqueuse. De plus, il est utilisé dans la préparation des (R)- et (S)-3-amino-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-ones.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les alcools, les bases, les amines et les oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3958-60-9
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.034
Numéro MDL MFCD00007184
Clé InChI HXBMIQJOSHZCFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-nitrobenzene, o-nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-2-nitrotoluene, 2-bromomethyl nitrobenzene, 1-bromomethyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-nitro, ccris 7966, 2-nitro benzyl bromide, 2-nitro-benzyl bromide
CID PubChem 77569
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2-nitrobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzyl bromide
Point de fusion 45°C to 48°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 638991
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 216.04
Pourcentage de pureté ≥98%