Learn More
Chlorhydrate de 2-nitrobenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443148 5 g 5g
11433148 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11443148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18900.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24835-08-3 | C7H9ClN2O2 | 188.611 g/mol
2-Nitrobenzylamine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies. Also reactant involved in synthesis of tetrahydroisoquinolines via Heck-aza-Michael reactions, aminomethylphenylamine scaffolds for factor Xa inhibition, squaryliamides for mannosyltransferase inhibition and fluorescent two-photon absorption benzothiadiazole dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 2-nitrobenzylamine peut être utilisé dans les études de synthèse chimique. En outre, le réactif impliqué dans la synthèse de tétrahydroisoquinolines via des réactions Heck-aza-Michael, des échafaudages d’aminométhylphénylamine pour l’inhibition du facteur Xa, des squaryliamides pour l’inhibition de la mannosyltransférase et des colorants benzothiadiazole à absorption à deux photons fluorescents.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24835-08-3
Formule moléculaire C7H9ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.611
Numéro MDL MFCD00136280
Clé InChI BASJTVIZZDEQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrobenzylamine hydrochloride, 2-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 1-2-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 2-nitrobenzylamine hcl, 2-nitrobenzyl amine hcl, acmc-1co7n, o-nitrobenzylamine hydrochloride, 2-nitrobenzyl amine hydrochloride, 2-nitrobenzenemethanamine hydrochloride, 2-nitrophenyl methanaminehydrochloride
CID PubChem 12235442
Nom IUPAC (2-nitrophényl)méthanamine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)[N+](=O)[O-].Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzylamine hydrochloride
Point de fusion 250°C (decomposition)
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 188.62
Pourcentage de pureté 98%