Learn More
2-Nitrobenzylcyanure, TRC
Code produit 30482269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30482269 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4954251G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzylcyanide
CAS 610-66-2
Formule moléculaire C8 H6 N2 O2
Quantité 1 g
Synonyme Benzeneacetonitrile','2-nitro-, Acetonitrile','(o-nitrophenyl)- (7CI,8CI), 2-Nitrobenzeneacetonitrile, (2-Nitrophenyl)acetonitrile, (o-Nitrophenyl)acetonitrile, 2-Nitrobenzyl cyanide, NSC 99338, o-Nitrobenzacetonitrile, o-Nitrobenzyl cyanide, 2-Nitrophenylacetonitrile
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)12/h1-4H,5H2
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1CC#N
Nom IUPAC 2-(2-nitrophényl)acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Poids de la formule 162.0429