Learn More
2-nitrochalcone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493358 25 g 25g
11483358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17763.14
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7473-93-0 | C15H11NO3 | 253.257 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7473-93-0
Formule moléculaire C15H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 253.257
Numéro MDL MFCD00031069
Clé InChI KTXHLWZQKQDFRF-ZHACJKMWSA-N
Synonyme 2-nitrochalcone, chalcone, 2-nitro, 2-nitrobenzylideneacetophenone, 2e-3-2-nitrophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, ccris 1671, e-3-2-nitro-phenyl-1-phenyl-propenone, 2-propen-1-one, 3-2-nitrophenyl-1-phenyl, e-3-2-nitrophenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-2-nitrophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, e-3-2-nitrophenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one
CID PubChem 5337611
Nom IUPAC (E)-3-(2-nitrophényl)-1-phénylprop-2-en-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrochalcone
Point de fusion 124°C to 128°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 253.26
Pourcentage de pureté 97%