Learn More
2-nitrocinnamaldéhyde, principalement trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It finds its uses as a actinometer for the UV-A range of photostability testing of pharmaceuticals. 2-Nitrocinnamaldehyde can be oxidized to 2-nitrocinnamic acid which can be used in the Baeyer-Emmerling indole synthesis to produce indole and substituted indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il trouve ses utilisations comme un actinomètre pour la gamme UV-A de tests de photostabilité des produits pharmaceutiques. 2-Le nitrocinnamaldéhyde peut être oxydé en 2acide nitrocinnamique qui peut être utilisé dans la synthèse de l’indole de Baeyer-Emmerling pour produire de l’indole et des indoles substitués.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’air. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 2-Nitrocinnamaldehyde |
| Note relative au nom | predominantly trans |
| Point de fusion | 125°C to 129°C |
| Odeur | Characteristic |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 908376 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 177.16 |
| Pourcentage de pureté | 98% |