Learn More
2-Nitrodibenzothiophène, TRC
Code produit 30483353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483353 10 g 10g
30481671 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30483353 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49583510G
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6639-36-7
Formule moléculaire C12 H7 N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 229.25
Synonyme Dibenzothiophene, 2-nitro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Nitrodibenzothiophene (ACI), 2-Nitrodibenzo[b,d]thiophene, NSC 16062
Nom IUPAC 2-nitrodibenzothiophène
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2sc3ccccc3c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrodibenzothiophene
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C12H7NO2S/c14-13(15)8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
Poids de la formule 229.0197