Learn More
2-nitroéthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10684925 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10684925 25 g Flacon en verre 25g
10102374 5 g Flacon en verre 5g
10192944 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10684925 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397960250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 625-48-9 | C2H5NO3 | 91.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-48-9
Formule moléculaire C2H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 91.07
Numéro MDL MFCD00007405
Clé InChI KIPMDPDAFINLIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanol, 2-nitro, 2-nitroethan-1-ol, beta-nitroalcohol, beta-nitroethanol, 2-nitro-ethanol, .beta.-nitroethanol, ccris 6076, 2 nitroethanol, pubchem14208, 2-nitroethanol
CID PubChem 12252
Nom IUPAC 2-nitroéthanol
SMILES C(CO)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitroethanol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -80.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.2920g/mL
Point d’ébullition 203.0°C to 206.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4445
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.292
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 91.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitroethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.