Learn More
2-nitroéthanol, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433268 100 g 100g
11413268 5 g 5g
11423268 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433268 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17681.22
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 625-48-9 | C2H5NO3 | 91.066 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-48-9
Formule moléculaire C2H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 91.066
Numéro MDL MFCD00007405
Clé InChI KIPMDPDAFINLIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanol, 2-nitro, 2-nitroethan-1-ol, beta-nitroalcohol, beta-nitroethanol, 2-nitro-ethanol, .beta.-nitroethanol, ccris 6076, 2 nitroethanol, pubchem14208, 2-nitroethanol
CID PubChem 12252
Nom IUPAC 2-nitroéthanol
SMILES C(CO)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitroethanol
Point de fusion -80°C
Densité 1.27
Point d’ébullition 194°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4451
Quantité 100 g
Beilstein 1633753
Poids de la formule 91.07
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique