Learn More
2-Nitroéthanol, TRC
Code produit 30466727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466727 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49184025G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitroethanol
CAS 625-48-9
Formule moléculaire C2H5NO3
Quantité 25 g
Synonyme 2-Nitroethanol, NSC 16151, β-Nitroethano
Formule InChI InChI=1S/C2H5NO3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2
SMILES OCC[N+]([O-])=O
Nom IUPAC 2-nitroéthanol
Poids moléculaire (g/mol) 91.07
Poids de la formule 91.0269