Learn More
2-nitrofluorène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15462078 5 g 5g
15472078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15462078 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55744.06
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 607-57-8 | C13H9NO2 | 211.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 607-57-8
Formule moléculaire C13H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 211.22
Numéro MDL MFCD00001117
Clé InChI XFOHWECQTFIEIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrofluorene, nitrofluorene, 9h-fluorene, 2-nitro, fluorene, 2-nitro, unii-191ll4u4gz, ccris 1189, dsstox_cid_971, dsstox_rid_75898, dsstox_gsid_20971
CID PubChem 11831
ChEBI CHEBI:1224
Nom IUPAC 2-nitro-9H-fluorène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2C(CC3=CC=CC=C23)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrofluorene
Point de fusion 156°C to 158°C
Couleur Blanc à marron
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 211.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre