Learn More
2-Nitrofuran, TRC
Code produit 30475557
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30475557 250 mg -
30469237 1 g -
30473486 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30475557 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN493840250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-39-2
Formule moléculaire C4H3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 113.07
Synonyme NSC 59983, Nitrofuran
Nom IUPAC 2-nitrofuran
SMILES [O-][N+](=O)c1occc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrofuran
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H3NO3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
Poids de la formule 113.0113