Learn More
2-nitroimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11353137 100 mg 100mg
11343137 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11353137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13546.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 527-73-1 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
2-Nitroimidazole, is used as an antibiotic in pharma industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-nitroimidazole est utilisé comme antibiotique dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Il est légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’acétone, l’acétate de butyle, l’éthanol, l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants, des acides forts, des chlorures acides, des acides anhydres. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 527-73-1
Formule moléculaire C3H3N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 113.08
Numéro MDL MFCD00005185
Clé InChI YZEUHQHUFTYLPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitroimidazole, azomycin, amicin, nitroimidazole, 1h-imidazole, 2-nitro, imidazole, 2-nitro, 2-nitroimidazol, 2-nitro-imidazole, unii-k8e96xl55d, azomycin 2-nitroimidazole
CID PubChem 10701
ChEBI CHEBI:67135
Nom IUPAC 2-nitro-1H-imidazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=NC=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitroimidazole
Point de fusion ∽287°C (decomposition)
Quantité 100 mg
Numéro UN UN2811
Beilstein 116444
Merck Index 14,921
Informations sur la solubilité It is slightly soluble in water. Soluble in acetone,butyl acetate,ethanol,ethyl acetate and methanol.
Poids de la formule 113.08
Pourcentage de pureté 98%