Learn More
2-Nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499443 250 g -
11489443 1000 g -
11409453 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499443 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12333.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 88-75-5 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
2-Nitrophenol is a building block used as an acid-base indicator and corrosion inhibitor for aluminum-copper alloy. It is also used to make dyes, paint coloring, rubber chemicals, and substances that kill molds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-Nitrophénol est un bloc de construction servant d’indicateur acido-basique et d’inhibiteur de corrosion pour les alliages d’aluminium-cuivre. Il est également utilisé dans la fabrication de colorants, de colorants pour peinture, de produits chimiques en caoutchouc et de substances anti-moisissures.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2,1 g/l à 20°C), l’éthanol, le chloroforme, l’alcool et l’acétone.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-75-5
Formule moléculaire C6H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00011688
Clé InChI IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
CID PubChem 6947
ChEBI CHEBI:16260
Nom IUPAC 2-nitrophénol
SMILES OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenol
Point de fusion 44°C to 48°C
Densité 1.26
Point d’ébullition 214°C to 216°C
Point d’éclair 108°C (226°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 250 g
Numéro UN UN1663
Beilstein 775403
Merck Index 14,6620
Informations sur la solubilité Soluble in water (2.1g/L at 20°C),ethanol,chloroform,alcohol,and acetone.
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Nitrophenol