Learn More
2-Nitrophenol, ≥99% (HPLC), For Environmental Analysis, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15663970 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15663970 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15663970 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3344425G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
for environmental analysis,≥99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenol
CAS 88-75-5
Point de fusion 45°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 214°C
Point d’éclair 102°C (215.6°F)
Spectre IR Conforms to structure
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H5NO3
Formule linéaire O2NC6H4OH
Numéro MDL MFCD00011688
Quantité 25 g
Numéro UN UN1663
Beilstein 775403
Synonyme o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
Clé InChI IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Nom IUPAC 2-nitrophénol
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
CID PubChem 6947
ChEBI CHEBI:16260
Poids de la formule 139.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (HPLC)