Learn More
2-nitrophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10705411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10705411 1 kg Flacon en verre 1kg
10533871 5 g Flacon en verre -
10316680 100 g Flacon en verre 100g
10376720 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10705411 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128740010
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 88-75-5 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-75-5
Formule moléculaire C6H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00011688
Clé InChI IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
CID PubChem 6947
ChEBI CHEBI:16260
Nom IUPAC 2-nitrophénol
SMILES OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 43.0°C to 47.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 214.0°C to 216.0°C
Point d’éclair 108°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4OH
Quantité 1 kg
Numéro UN 1663
Beilstein 06, 213
Fieser 05,477
Merck Index 15, 6707
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,,benzene,carbon disulfide,alkali hydroxides,and toluene
Viscosité 1.35 mPa.s (80°C)
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide