Learn More
2-Nitrophénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Nitrophenol |
| CAS | 88-75-5 |
| Formule moléculaire | C6 H5 N O3 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Phenol','2-nitro-, Phenol','o-nitro- (8CI), 2-Nitrophenol, 2-Hydroxynitrobenzene, NSC 1552, o-Hydroxynitrobenzene, o-Nitrophenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H |
| SMILES | Oc1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2-nitrophénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 139.11 |
| Poids de la formule | 139.0269 |