Learn More
2-Nitrophénol, TRC
Code produit 30469732
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30469732 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30469732 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49690525G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenol
CAS 88-75-5
Formule moléculaire C6 H5 N O3
Quantité 25 g
Synonyme Phenol','2-nitro-, Phenol','o-nitro- (8CI), 2-Nitrophenol, 2-Hydroxynitrobenzene, NSC 1552, o-Hydroxynitrobenzene, o-Nitrophenol
Formule InChI InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
SMILES Oc1ccccc1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-nitrophénol
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Poids de la formule 139.0269