Learn More
2-nitrophényl bêta-D-galactopyranoside, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333086 5 g 5g
11323086 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11333086 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10939.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.84€
    118.65€ / 5g
    Économisez 26.19€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 369-07-3 | C12H15NO8 | 301.251 g/mol
2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside is a β-Galactosidase substrate for colorimetric and EIA applications; counterpart of widely employed pNPP/alkaline phosphatase substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-nitrophényl-bêta-D-galactopyranoside est un substrat de β-galactosidase pour les applications colorimétriques et l’EIA ; Contrepartie du substrat pNPP / phosphatase alcaline largement utilisé.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est de 20°C. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 369-07-3
Formule moléculaire C12H15NO8
Poids moléculaire (g/mol) 301.251
Numéro MDL MFCD00063255
Clé InChI KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
Synonyme 2-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside, onpg, 2-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, 2-nitrophenyl beta-d-galactoside, o-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, o-nitrophenyl-beta-d-galactoside, 1-o-o-nitrophenyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2-nitrophenyl b-d-galactopyranoside
CID PubChem 96647
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-(2-nitrophénoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside
Point de fusion ∽192°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 92207
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique −68° (c=1 in Water)
Poids de la formule 301.25
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.