Learn More
2'-Nitrophényl-β-D-xylopyranoside, TRC
Code produit 30480711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480711 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480711 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN50895010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenyl-beta-D-xylopyranoside
CAS 10238-27-4
Formule moléculaire C11 H13 N O7
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H13NO7/c13-7-5-18-11(10(15)9(7)14)19-8-4-2-1-3-6(8)12(16)17/h1-4,7,9-11,13-15H,5H2/t7-,9+,10-,11+/m1/s1
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R)-2-(2-nitrophénoxy)oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 271.22
Poids de la formule 271.0692