Learn More
2-nitrophényl-β-D-galactopyranoside, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10513681 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10513681
Marque: Thermo Scientific Acros 128820010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 369-07-3 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 369-07-3
Formule moléculaire C12H15NO8
Poids moléculaire (g/mol) 301.25
Numéro MDL MFCD00063255
Clé InChI KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
Synonyme 2-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside, onpg, 2-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, 2-nitrophenyl beta-d-galactoside, o-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, o-nitrophenyl-beta-d-galactoside, 1-o-o-nitrophenyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2-nitrophenyl b-d-galactopyranoside
CID PubChem 96647
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-(2-nitrophénoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 195.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques −70° (20°C c=1,H2O)
Rotation spécifique − 70.00
Poids de la formule 301.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre