Learn More
2-nitrophényl-β-D-galactopyranoside, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 195.0°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 25 g |
| Conditions de rotation spécifiques | −70° (20°C c=1,H2O) |
| Afficher plus |