Learn More
Isothiocyanate de 2-nitrophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15448909 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09669.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isothiocyanate de 2-nitrophényle peut réagir avec la pyridine-2-ylamine pour obtenir le 2-nitrophényl(2-pyridyl)thiourée. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il s’hydrolyse au contact de l’eau.
Remarques
Stocker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenyl isothiocyanate
CAS 2719-30-4
Point de fusion 73°C to 76°C
Point d’ébullition 135°C to 137°C (17 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Irritating
Formule moléculaire C7H4N2O2S
Numéro MDL MFCD00007092
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2719657
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 2-nitrophenyl isothiocyanate, benzene, isothiocyanatonitro, 2-nitrobenzenisothiocyanate, 2-nitrophenylisothiocyanate, o-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-nitro-benzene, #
Informations sur la solubilité Hydrolyzes with water.
Clé InChI CBWJHIXSVFDERH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-2-nitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 180.181
CID PubChem 137690
Poids de la formule 180.19
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitrophenyl isothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..