Learn More
Acide 2-nitrophénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465433 25 g 25g
11475433 100 g 100g
11485433 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465433 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13411.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3740-52-1 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3740-52-1
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Numéro MDL MFCD00007190
Clé InChI WMUZDBZPDLHUMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrophenylacetic acid, 2-2-nitrophenyl acetic acid, 2-nitrophenyl acetic acid, o-nitrophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-nitro, acetic acid, o-nitrophenyl, ortho-nitrophenyl acetic acid, 2-o-nitrophenyl acetic acid, 2-nitrobenzeneacetic acid, unii-05tn0suy38
CID PubChem 77337
Nom IUPAC Acide 2-(2-nitrophényl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenylacetic acid
Point de fusion 139°C to 142°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 1959243
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 99%