Learn More
2-nitrophénylacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439636 25 g -
11339569 1 g 1g
11429636 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20190.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 610-66-2 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-66-2
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Numéro MDL MFCD00007183
Clé InChI YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrophenylacetonitrile, 2-2-nitrophenyl acetonitrile, 2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-nitro, 2-nitrobenzyl cyanide, o-nitrophenyl acetonitrile, o-nitrobenzacetonitrile, 2-nitrobenzeneacetonitrile, 2-nitrobenzyl nitrile, acetonitrile, o-nitrophenyl
CID PubChem 11888
Nom IUPAC 2-(2-nitrophényl)acétonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenylacetonitrile
Point de fusion 81°C to 85°C
Point d’ébullition 178°C (12 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1869400
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 98%