Learn More
2-nitrophénylacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10330504 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10330504 50 g Flacon en verre 50g
10022230 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10330504 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 172420500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 610-66-2 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-66-2
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Numéro MDL MFCD00007183
Clé InChI YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrophenylacetonitrile, 2-2-nitrophenyl acetonitrile, 2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-nitro, 2-nitrobenzyl cyanide, o-nitrophenyl acetonitrile, o-nitrobenzacetonitrile, 2-nitrobenzeneacetonitrile, 2-nitrobenzyl nitrile, acetonitrile, o-nitrophenyl
CID PubChem 11888
Nom IUPAC 2-(2-nitrophenyl)acetonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenylacetonitrile
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 81.0°C to 85.0°C
Couleur Brun à gris-brun
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4CH2CN
Quantité 50 g
Beilstein 09, 455
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitrophenylacetonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.