Learn More
Ester pinacolique d’acide 2-nitrophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11916121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11916121 1 g 1g
11926121 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11916121 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445210010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 190788-59-1 | C12H16BNO4 | 249.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 190788-59-1
Formule moléculaire C12H16BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 249.07
Numéro MDL MFCD02179447
Clé InChI VLJYUDGCEKORNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-nitrophenyl boronic acid pinacol ester, 2-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-nitrophenyl, 2-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, amtb916, 2-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 2-nitrophenylboronic acid, pinacol ester
CID PubChem 3699568
Nom IUPAC 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 45.0°C to 47.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 249.08
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.