Learn More
2-nitrophénylhydrazine, 97 %, humidifié avec environ 30 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10795401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10795401 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10795401 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128830100
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenylhydrazine
Note relative au nom 97%
CAS 3034-19-3, 7732-18-5
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 89.0°C to 94.0°C
Couleur Orange au rouge
Perte à la dessiccation 30% to 35%
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H7N3O2
Formule linéaire O2NC6H4NHNH2
Numéro MDL MFCD00007577
Quantité 10 g
Synonyme 2-nitrophenyl hydrazine, hydrazine, nitrophenyl, hydrazine, o-nitrophenyl, o-nitrophenylhydrazine, hydrazine, 2-nitrophenyl, 2-nitrophenylhrdrazine, 2-nitrophenyl diazane, pubchem12859, acmc-1agti, o-nitrophenyl hydrazine
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in benzene
Clé InChI FRBUNLLUASHNDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC (2-nitrophényl)hydrazine
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
CID PubChem 3314739
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitrophenylhydrazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.