Learn More
2-nitrophénylsélénocyanate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339026 1 g 1g
11349026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339026 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20193.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 51694-22-5 | C7H4N2O2Se | 227.092 g/mol
2-Nitrophenylselenocyanate is used to study the mechanism of its reaction with the zinc/thiolate clusters of metallothionein. It is also used in the preparation of 2,3-seco-5 alfa-cholestane-2,3-diol and in the preparation of 4alfa-methyl-2,3-seco-5 alfa-cholestane-2,3-diol. Further, it is used in the preparation of 2-nitrophenylselenyl derivative and 3alfa-[(2-Nitrophenyl)seleno]androsta-1,5-dien-17beta-ol. In addition to this, it reacts with 6-bromo-hexanoic acid methyl ester to get 6-(2-nitro-phenylselanyl)-hexanoic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Le nitrophénylsélénocyanate est utilisé pour étudier le mécanisme de sa réaction avec les agrégats de zinc/thiolate de métallothionéine. Il est également utilisé dans la préparation de 2,3-seco-5 alfa-cholestane-2,3-diol et dans la préparation de 4l’alpha-méthyl-2,3-seco-5 alfa-cholestane-2,3-diol. De plus, il est utilisé dans la préparation du 2-dérivé nitrophényl et 3alpha-[(2-Nitrophényl)seleno]androsta-1,5-dien-17bêta-ol. En outre, il réagit avec 6-l’ester méthylique de l’acide bromo-hexanoïque pour obtenir l’ester méthylique de l’acide 6-(2-nitro-phénylsélanyl)-hexanoïque.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, le tétrahydrofurane, le diméthylformamide et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51694-22-5
Formule moléculaire C7H4N2O2Se
Poids moléculaire (g/mol) 227.092
Numéro MDL MFCD00043146
Clé InChI LHBLJWULWKQRON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenocyanic acid, 2-nitrophenyl ester, 2-nitrophenyl selenocyanate, 2-nitrophenylselenocyanate, o-nitrophenyl selenocyanate, 1-nitro-2-selenocyanatobenzene, 2-nitrophenyl selanyl formonitrile, 2-nitrophenyl selenocyanic acid, ortho-nitrophenyl selenocyanate, acmc-20anow, o-nitrophenylselenocyanate
CID PubChem 103931
Nom IUPAC sélénocyanate de (2-nitrophényle)
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])[Se]C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenylselenocyanate
Point de fusion 134°C to 141°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3283
Beilstein 1309777
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane,tetrahydrofuran,dimethyl formamide and ethanol.
Poids de la formule 227.08
Pourcentage de pureté 97%