Learn More
2-Nitropropane-1,1,1,3,3,3-d6, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Nitropropane-1,1,1,3,3,3-D6 |
| CAS | 52809-86-6 |
| Formule moléculaire | C3 D6 H N O2 |
| Quantité | 0.1 g |
| Synonyme | Propane-1,1,1,3,3,3-d6, 2-nitro- (9 CI), 1,1,1,3,3,3-Hexadeuterol-2-nitropropane, 2-Nitropropane-1,1,1,3,3,3-d6, 2-Nitropropane-1,1,1,3,3,3-D6, 2-Nitropropane-d6 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C3H7NO2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([N+](=O)[O-])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 1,1,1,3,3,3-héxA-2-nitropropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 95.1302 |
| Poids de la formule | 95.0853 g/mol |
| Afficher plus |