Learn More
2-Nitropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456507 5 g 5g
15446507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33657.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 15009-91-3 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15009-91-3
Formule moléculaire C5H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.10
Numéro MDL MFCD00160414
Clé InChI HLTDBMHJSBSAOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2-nitro, nitropyridine, pyridine, nitro, 2-nitro-pyridine, pyridine, 2-nitro-6ci, 7ci, 8ci, 9ci, nitro-pyridine, pyridine, 2-nitro-8ci 9ci, 2-nitropyridine
CID PubChem 26998
Nom IUPAC 2-nitropyridine
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Nitropyridine
Point de fusion 69°C to 73°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 124.1
Pourcentage de pureté 97%