Learn More
2-nitroresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459833
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459833 5 g 5g
11469833 25 g 25g
11479833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459833 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12970.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 601-89-8 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
It is used in the synthesis of porous materials by 2-nitroresorcinol/cyanuric chloride thermal polycondensation in emulsions. It is used as an active pharmaceutical intermediate and an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse de matériaux poreux par la polycondensation thermique de 2-nitroresorcinol / chlorure cyanurique dans les émulsions. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif et intermédiaire pour la synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 601-89-8
Formule moléculaire C6H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 155.11
Numéro MDL MFCD00007124
Clé InChI ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitroresorcinol, 2-nitrobenzene-1,3-diol, 1,3-benzenediol, 2-nitro, resorcinol, 2-nitro, 2-nitro-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-nitrobenzene, 1,3-benzenediol, nitro, 2,6-dihydroxynitrobenzene, nitroresorcinol, acmc-209mid
CID PubChem 11760
Nom IUPAC 2-nitrobenzène-1,3-diol
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitroresorcinol
Point de fusion 81°C to 85°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2048819
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Poids de la formule 155.11
Pourcentage de pureté 98%