Learn More
2-nitroresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10321501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10321501 10 g Flacon en verre 10g
10509292 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10321501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 416160100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 601-89-8 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 601-89-8
Formule moléculaire C6H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 155.11
Numéro MDL MFCD00007124
Clé InChI ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitroresorcinol, 2-nitrobenzene-1,3-diol, 1,3-benzenediol, 2-nitro, resorcinol, 2-nitro, 2-nitro-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-nitrobenzene, 1,3-benzenediol, nitro, 2,6-dihydroxynitrobenzene, nitroresorcinol, acmc-209mid
CID PubChem 11760
Nom IUPAC 2-nitrobenzène-1,3-diol
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitroresorcinol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 80°C to 84°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Poids de la formule 155.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitroresorcinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.