Learn More
2-nitroso-5-dimethylaminophenol hydrochloride, TRC
Code produit 30472386
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30472386 500 mg
30465647 100 mg
30464342 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30472386 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN497233500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41317-10-6
Formule moléculaire C8H10N2O2 . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 202.64
Nom IUPAC 5-(dimethylamino)-2-nitrosophenol;hydrochloride
SMILES Cl.CN(C)c1ccc(N=O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-nitroso-5-dimethylaminophenol hydrochloride
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H10N2O2.ClH/c1-10(2)6-3-4-7(9-12)8(11)5-6;/h3-5,11H,1-2H3;1H
Poids de la formule 202.0509