Learn More
Ester de l’acide 2-nitrotéréphtalique- 1méthylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446220
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446220 25 g 25g
11436220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446220 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27121.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 35092-89-8 | C9H7NO6 | 225.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35092-89-8
Formule moléculaire C9H7NO6
Poids moléculaire (g/mol) 225.16
Numéro MDL MFCD00024510
Clé InChI MIIADZYPHVTLPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxycarbonyl-3-nitrobenzoic acid, 1-methyl 2-nitroterephthalate, methyl hydrogen 2-nitroterephthalate, 3-nitro-4-carbomethoxybenzoic acid, 2-nitroterephthalic acid 1-methyl ester, methyl 2-nitro-4-carboxybenzoate, methyl-2-nitro-4-carboxy-benzoate, 4-carbomethoxy-3-nitro-benzoic acid
CID PubChem 98592
Nom IUPAC 4-(méthoxycarbonyl)-3-acide nitrobenzoïque
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester
Point de fusion 173°C to 178°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 225.17
Pourcentage de pureté 97%