Learn More
Ester de l’acide 2-nitrotéréphtalique- 4méthylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11372959 5 g 5g
11382959 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372959 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27779.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 55737-66-1 | C9H7NO6 | 225.156 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55737-66-1
Formule moléculaire C9H7NO6
Poids moléculaire (g/mol) 225.156
Numéro MDL MFCD06203344
Clé InChI VULISSQANNKDCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxycarbonyl-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-4-methoxycarbonyl benzoic acid, 2-nitroterephthalic acid 4-methyl ester, acmc-1awlg, methyl 4-carboxy-3-nitrobenzoate, 4-carbomethoxy-2-nitrobenzoic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-terephthalic acid 4-methyl ester
CID PubChem 21906474
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitroterephthalic acid 4-methyl ester
Point de fusion 132°C to 136°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 225.17
Pourcentage de pureté 97%